Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engangsstikprøvetager
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
De vigtigste funktioner:
- Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Velegnet til brug i ATEX områder
- Fås i 2 forskellige længder
Operation:
- Skub prøveudtageren ind i produktet. Sørg for, at prøveudtageren er i lukket position.
- Drej håndtaget for at åbne hullerne.
- Efter at have forladt prøveudtageren i flere sekunder for at tillade pulver at komme ind, drej håndtaget for at lukke prøveudtageren.
- Fjern prøveudtageren fra produktet.
- Skub den indvendige stang ud af det ydre rør.
- Anbring prøven i en passende beholder.
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
- Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
- Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig sampler kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
- Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
- Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
- Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
- Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multilevel Slot Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Certificeringer/compliance | Overholder FDA CFR 177.1520, EU-forordninger 10/2011, EF-forordninger 1935/2004 |
| Til brug med (applikation) | Til sammenhængende og nogle fritflydende pulvere |
| Længde (metrisk) | 620 mm |