Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engangspulvertyv
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8495018 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11945636
Brand: Sampling Systems™ 8060H510S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret. Pulver fanges i prøveudtageren og trækkes let ud og tømmes.
De vigtigste funktioner:
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Fås i en række forskellige længder og spidsstørrelser
Operation:
  • Indsæt prøveudtageren i produktet, og sørg for, at spidsen er inde i prøveudtagerens krop.
  • Træk kroppen op i den nødvendige dybde for at blotlægge spidsen. Prøven vil falde ind omkring spidsen.
  • Skub prøvetagerens krop ned for at fange prøven.
  • Fjern prøveudtageren fra produktet.
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
  • Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
  • Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig sampler kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
  • Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
  • Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
  • Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
  • Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Produkttype Krudttyv
Materiale HDPE
Håndtag Type HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance Overholder FDA CFR 177.1520, EU-forordninger 10/2011, EF-forordninger 1935/2004
Til brug med (applikation) Ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret
Længde (metrisk) 500 mm