Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engangspulvertyv
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11985437 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
11985437 20 ml Ikke steril Pakke med 20
11945636 10 ml Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985437 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8060H520
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret. Pulver fanges i prøveudtageren og trækkes let ud og tømmes.
De vigtigste funktioner:
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Fås i en række forskellige længder og spidsstørrelser
Operation:
  • Indsæt prøveudtageren i produktet, og sørg for, at spidsen er inde i prøveudtagerens krop.
  • Træk kroppen op i den nødvendige dybde for at blotlægge spidsen. Prøven vil falde ind omkring spidsen.
  • Skub prøvetagerens krop ned for at fange prøven.
  • Fjern prøveudtageren fra produktet.
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
  • Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
  • Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig sampler kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
  • Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
  • Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
  • Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
  • Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Produkttype Krudttyv
Materiale HDPE
Håndtag Type HDPE
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance Overholder FDA CFR 177.1520, EU-forordninger 10/2011, EF-forordninger 1935/2004
Til brug med (applikation) Ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret
Længde (metrisk) 500 mm