Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engangspulvertyv
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11935636 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11935636 10 ml 500 mm Pakke med 20
11935457 20 ml 1000 mm Pakke med 20
11955437 50 pmol RNA pr. reaktion 500 mm Pakke med 20
11915636 5 ml 1000 mm Pakke med 20
11905447 50 pmol RNA pr. reaktion 1000 mm Pakke med 20
11955636 10 ml 1000 mm Pakke med 20
11995626 5 ml 500 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11935636 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8060H510
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE Disposable Powder Thief er ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret.
  • Samlet og pakket i et renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA eller EU-konform HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Velegnet til brug i ATEX zone 0, 1 og 2
  • Krydskontamineringsrisikoen er elimineret - enheden kan bruges direkte fra posen
  • Ingen rengøring er nødvendig før eller efter prøveudtagning
  • Ingen rengøringsvalidering (dette er meget dyrt at sætte op og køre)
  • Fremstillet i et klasse 100.000 renrumsmiljø (tjek individuelle prøveudtagerbeskrivelser)
  • Fred i sindet
  • Velegnet til alle industrier (farmaceutisk, fødevarer, kemikalier, kosmetik, bioteknologi osv.)
  • Velegnet til brug i ATEX Zone 0, 1 og 2
  • Finansiel
  • Spar tid og penge (det vil koste mere at rense en genanvendelig prøvetager end at købe en engangsprøvetager)
Tekniske data
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 500 mm