Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engangspulvertyv
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11905447 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11905447
Brand: Sampling Systems™ 8060H1001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE Disposable Powder Thief er ideel til at tage repræsentative prøver fra kendte steder i bulkpulveret.
  • Samlet og pakket i et renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA eller EU-konform HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Velegnet til brug i ATEX zone 0, 1 og 2
  • Krydskontamineringsrisikoen er elimineret - enheden kan bruges direkte fra posen
  • Ingen rengøring er nødvendig før eller efter prøveudtagning
  • Ingen rengøringsvalidering (dette er meget dyrt at sætte op og køre)
  • Fremstillet i et klasse 100.000 renrumsmiljø (tjek individuelle prøveudtagerbeskrivelser)
  • Fred i sindet
  • Velegnet til alle industrier (farmaceutisk, fødevarer, kemikalier, kosmetik, bioteknologi osv.)
  • Velegnet til brug i ATEX Zone 0, 1 og 2
  • Finansiel
  • Spar tid og penge (det vil koste mere at rense en genanvendelig prøvetager end at købe en engangsprøvetager)
Tekniske data
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 1000 mm