Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Graduerede Kander
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17554666 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 18
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
17554666 Ikke steril Pakke med 18
17544666 Steril Pakke med 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17554666 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8432P1000S
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Tag målinger af væsker og væsker nemt med SteriWare™ Graduerede Kander. Disse målebæger med ergonomisk håndtag fås i 2 størrelser og er forsteriliseret ved gammabestråling.
  • Vores udvalg af klasseledende kander er ideelle til brug i laboratorier og produktion.
  • Den høje kvalitets PP-konstruktion giver stor kemisk resistens.
  • Disse graduerede kander leveres præsteriliseret, så rengøring hører fortiden til.
  • Gradueringerne kan nemt ses.
  • Det ergonomiske håndtag er afrundet for at gøre det behageligt at holde og bruge.
  • Kanderne fås i både 500 ml og 1000 ml størrelser.
  • De kan bruges som kander til almen brug eller som graduerede bægre.
  • De individuelt pakkede kander kommer i sække og er klar til brug.
  • Du skal blot pakke ud og bruge. Ingen rengøring eller rengøringsvalidering er påkrævet.
  • Fremstillet af højkvalitets PP, der overholder de nyeste fødevarekvalitet, EC og FDA standarder.
  • BSE/TSE fri.
  • Batch-overensstemmelsescertifikater leveres.
  • Pakket i et medicinsk renrum for at opretholde renlighed.
  • Du skal blot pakke ud og bruge.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja