Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Pincet (pincet)
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7239889 Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17594676
Brand: Sampling Systems™ 8630A115S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vores sterile engangsbrug SteriWare™ Pincet (pincet) er fuldstændig fremstillet i et renrum for at sikre renlighed. De kommer med fuld dokumentation, der bekræfter fødevarekvalitet og sterilitet.
  • Vores engangstang fås i både sterile og ikke-sterile versioner.
  • De er velegnede til at løfte og flytte små genstande såsom tablets, prøver osv.
  • Håndtagene har bølger støbt ind i dem for at give dig ekstra greb.
  • Disse lette pincet er velegnede til fødevarer, kemikalier, farmaceutiske eller kosmetiske applikationer.
  • Disse pincet kan bruges direkte fra posen.
  • Den sterile pincet er behandlet ved gammabestråling.
  • Fremstillet af fødevarekvalitet PS.
  • Overholder de seneste FDA- og EU-krav.
  • BSE/TSE fri
  • For at undgå kontaminering er de blevet fremstillet og derefter pakket i et klasse 7 renrum.
  • De kommer med fuld dokumentation, der bekræfter fødevarekvalitet og sterilitet.
Tekniske data
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 115 mm
Sterilitet Ikke steril
Emballagetype Taske