Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ FoodScoops
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2500 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Disse madscoops af høj kvalitet fås sterile og ikke-sterile.
- For let at blive opdaget (hvis de efterlades i pulveret) er de fremstillet af en meget synlig blå fødevarekvalitet polypropylen i overensstemmelse med HACCP retningslinjer.
- Food Scoops fremstilles og pakkes under fulde renrumsforhold.
- Scoops kan bruges direkte fra posen.
- De robuste, ergonomiske håndtag er placeret højt oppe på kroppen for at holde hånden væk fra pudderet.
- Scoops leveres med fuld dokumentation, herunder batch-certifikat for overensstemmelse og bestrålingscertificering for steriliseringen.
- De sterile scoops er i overensstemmelse med SAL 10 -6.
- Fremstillet af blå fødevarekvalitet PP.
- Overholder de seneste FDA og EU 10/2011 krav.
- BSE/TSE fri.
- PP er meget kemisk resistent.
- Vifte af størrelser fra 30 ml til 2500 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |