missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sampling Systems™ SteriWare™ FoodScoops
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17544566 Shop alle Sampling Systems produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2500 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 25
Pakke med 50
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17544566

Brand: Sampling Systems™ 8045B1000

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Engangs blå SteriWare™ FoodScoops er ideelle til engangsbrug i farmaceutiske, kemiske og andre hygiejniske industrier.

  • Disse madscoops af høj kvalitet fås sterile og ikke-sterile.
  • For let at blive opdaget (hvis de efterlades i pulveret) er de fremstillet af en meget synlig blå fødevarekvalitet polypropylen i overensstemmelse med HACCP retningslinjer.
  • Food Scoops fremstilles og pakkes under fulde renrumsforhold.
  • Scoops kan bruges direkte fra posen.
  • De robuste, ergonomiske håndtag er placeret højt oppe på kroppen for at holde hånden væk fra pudderet.
  • Scoops leveres med fuld dokumentation, herunder batch-certifikat for overensstemmelse og bestrålingscertificering for steriliseringen.
  • De sterile scoops er i overensstemmelse med SAL 10 -6.
  • Fremstillet af blå fødevarekvalitet PP.
  • Overholder de seneste FDA og EU 10/2011 krav.
  • BSE/TSE fri.
  • PP er meget kemisk resistent.
  • Vifte af størrelser fra 30 ml til 2500 ml

Tekniske data

Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.