Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Dobbelt sække - USP Klasse VI pulvertragte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17594696 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) stilk:
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Diameter (metrisk) stilk unitSize
17594696 40 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 17594696 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 9111H200S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SteriWare™ bred mund Double Bagged - USP Klasse VI pulvertragte er perfekte til puddere og tykke materialer som cremer. 200 mm topdiameter og brede tud gør dem ideelle til de fleste applikationer. De er som standard dobbeltposede og lavet af USP Klasse VI HDPE.
  • Disse er en del af vores SteriWare™ Ultra Range som er vores premium-serie.
  • Disse sterile tragte er designet til at blive brugt direkte fra posen.
  • Den dobbelte posering betyder, at yderposen kan fjernes, mens den går ind i renrummet, hvilket sikrer renheden inde i renrummet eller produktionsområdet.
  • Tragterne er sprækkefri og har en glat finish.
  • Vinklen på keglen er designet til at give et optimalt produktflow.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt, FDA og EC kompatibel HDPE.
  • HDPE har god kemikalieresistens og kan let genanvendes.
  • Tragterne steriliseres ved gammabestråling.
  • USP KLASSE VI - Polymer af høj kvalitet af medicinsk kvalitet, som også er blevet uafhængigt testet til USP 661.
  • Renrum fremstillet - Scoopsene er udelukkende fremstillet i renrumsforhold med slutpakning udført i et klasse 10.000 renrum.
  • Hver tragt er 100 % inspiceret før pakning.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 200 mm
Diameter (metrisk) stilk 40 mm
Materiale HDPE
Sterilitet Steril
Emballagetype Dobbelt sække