Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetrisk engangsske
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
1,23 ml
2,46 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Længde (metrisk):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Descripción
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Fås i en række størrelser
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Especificaciones
Especificaciones
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Volumetrisk øse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 153 mm |
Disse volumetriske skeer er ikke certificerede måleapparater. Brugerbekræftelse påkrævet.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido