Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetrisk engangsske
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
1,23 ml
2,46 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Længde (metrisk):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Fås i en række størrelser
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Volumetrisk øse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 43 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
Disse volumetriske skeer er ikke certificerede måleapparater. Brugerbekræftelse påkrævet.