Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetrisk engangsske
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15839541 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
1,23 ml
2,46 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Længde (metrisk):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15839541
Brand: Sampling Systems™ 8640H0246S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges direkte fra tasken med sit individuelt pakket design. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs volumetrisk øse gør det muligt at måle små mængder nøjagtigt.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fås i en række størrelser
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 2,46 ml
Engangs Engangsbrug
Produkttype Volumetrisk øse
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 160 mm
Disse volumetriske skeer er ikke certificerede måleapparater. Brugerbekræftelse påkrævet.