Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetrisk engangsske
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
1,23 ml
2,46 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Længde (metrisk):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beschreibung
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Fås i en række størrelser
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Volumetrisk øse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 153 mm |
Disse volumetriske skeer er ikke certificerede måleapparater. Brugerbekræftelse påkrævet.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur