Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetrisk engangsske
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12744948 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
1,23 ml
2,46 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Længde (metrisk):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12744948
Brand: Sampling Systems™ 8640H05S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges direkte fra tasken med sit individuelt pakket design. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs volumetrisk øse gør det muligt at måle små mængder nøjagtigt.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fås i en række størrelser
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Engangs Engangsbrug
Produkttype Volumetrisk øse
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 165 mm
Disse volumetriske skeer er ikke certificerede måleapparater. Brugerbekræftelse påkrævet.