Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs ViscoThief
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
190 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
De vigtigste funktioner:
- Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Velegnet til brug i ATEX områder (kun 500 mm og 1000 mm længder)
- Fås i 3 forskellige størrelser
Operation:
- Indsæt prøveudtageren i produktet.
- Træk håndtaget op i den ønskede dybde. Jo længere håndtaget trækkes, jo større prøvevolumen.
- Træk prøveudtageren ud af produktet.
- Skub håndtaget ned for at fjerne prøven.
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
- Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
- Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig sampler kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
- Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
- Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
- Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
- Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | LiquiThief |
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 190 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til cremer, pastaer og geler |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Længde (metrisk) skaft | 1000 mm |