Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs ViscoThief
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15819451 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
300 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15819451
Brand: Sampling Systems™ 8055H1500S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable ViscoThief er en engangsprøvetager til engangsbrug, der er designet til brug med tyktflydende materialer såsom cremer, olier og honning.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Træk håndtaget op i den ønskede dybde
  • Jo længere håndtaget trækkes, jo større prøvevolumen
  • Skub håndtaget ned for at fjerne prøven
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale HDPE
Oversigt Individuelt pakket
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Længde (metrisk) 1500 mm