Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangspincet
Shop alle Sampling Systems produkter
Produkttype:
Ikke-steril tang
Steril tang
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Descrizione
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 115 mm |
| Produkttype | Ikke-steril tang |
| Sterilitet | Ikke steril |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto