Beskrivelse
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B x H) | 310 x 265 x 55 mm |