Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsspalteprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138871 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
170 ml
500 ml
Længde (metrisk):
620 mm
970 mm
1000 mm
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 12712467
Brand: Sampling Systems™ 8073H1000S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at tage en enkelt komposit fra toppen, midten og bunden af din pudderseng. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsspalteprøvetagere er ideelle til at tage en tværsnitsprøve på flere niveauer fra pulvere og granulat.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Skub prøveudtageren ind i produktet, og sørg for, at prøveudtageren er i lukket position
  • Efter at have forladt prøveudtageren i flere sekunder for at tillade pulver at komme ind, drej håndtaget for at lukke prøveudtageren
  • Anbring prøven i en passende beholder
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Produkttype Engangsspalteprøvetager
Materiale HDPE
Inkluderer 20 pr pakke
Kapacitet (metrisk) 170 ml
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 970 mm