Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsspalteprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15899451 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
170 ml
500 ml
Længde (metrisk):
620 mm
970 mm
1000 mm
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
15899451 100 ml 620 mm 25 mm Ikke steril Pakke med 20
12712467 170 ml 970 mm 25 mm Steril Pakke med 20
15442785 170 ml 970 mm 25 mm Ikke steril Pakke med 20
15809461 500 ml 1000 mm 40 mm Ikke steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15899451 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8073H500
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Designet til at tage en enkelt komposit fra toppen, midten og bunden af din pudderseng. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsspalteprøvetagere er ideelle til at tage en tværsnitsprøve på flere niveauer fra pulvere og granulat.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Skub prøveudtageren ind i produktet, og sørg for, at prøveudtageren er i lukket position
  • Efter at have forladt prøveudtageren i flere sekunder for at tillade pulver at komme ind, drej håndtaget for at lukke prøveudtageren
  • Anbring prøven i en passende beholder
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Produkttype Engangsspalteprøvetager
Materiale HDPE
Inkluderer 20 pr pakke
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 620 mm