Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsspalteprøvetager
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
170 ml
500 ml
Længde (metrisk):
620 mm
970 mm
1000 mm
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Velegnet til brug i ATEX områder
- Skub prøveudtageren ind i produktet, og sørg for, at prøveudtageren er i lukket position
- Efter at have forladt prøveudtageren i flere sekunder for at tillade pulver at komme ind, drej håndtaget for at lukke prøveudtageren
- Anbring prøven i en passende beholder
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Engangsspalteprøvetager |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | 20 pr pakke |
| Kapacitet (metrisk) | 170 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 970 mm |