Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs prøveskeer
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138874 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
10 ml
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Længde (metrisk):
173 mm
185 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12782467
Brand: Sampling Systems™ 8088A03S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsprøveskeer er en række billige engangsskeer, der giver mulighed for hurtig og effektiv overfladeprøvetagning af pulver og granulat.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Produkttype Ske
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 173 mm