Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangssækprøveudtager
Artikelnummer. p-7138873 Shop alle Sampling Systems produkter
Bredde (metrisk):
14 mm
25 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11995846
Brand: Sampling Systems™ 8085A100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler er en hygiejnisk engangsanordning, der er specielt designet til at tage prøver gennem siden af sækken.
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
Tekniske data
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 25 mm