Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangssækprøveudtager
Shop alle Sampling Systems produkter
Bredde (metrisk):
14 mm
25 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Suitable for use in ATEX areas
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Bredde (metrisk) | 14 mm |