Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangssækprøveudtager
Artikelnummer. 15691582 Shop alle Sampling Systems produkter
Bredde (metrisk):
14 mm
25 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15691582
Brand: Sampling Systems™ 8085N100S
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler er en hygiejnisk engangsanordning, der er specielt designet til at tage prøver gennem siden af sækken.
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Suitable for use in ATEX areas
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
Tekniske data
Materiale HDPE
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 14 mm