Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangssækprøveudtager
Artikelnummer. 11995846 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
14 mm
25 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
11995846 25 mm Ikke steril Pakke med 100
11905856 25 mm Steril Pakke med 100
15691582 14 mm Steril Pakke med 100
15839461 14 mm Ikke-steril Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11995846 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8085A100
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler er en hygiejnisk engangsanordning, der er specielt designet til at tage prøver gennem siden af sækken.
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
Tekniske data
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 25 mm