Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulverspatel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15839471 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
230 mm
330 mm
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15839471
Brand: Sampling Systems™ 8095R150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøv og dispenser nemt mængder af pulvere. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangspulverspatel er hård og behagelig at bruge med sit specialdesignede afrundede håndtag og robuste blad.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX Zone 0, 1 og 2
  • Fås i 2 forskellige størrelser og en række farver
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Oversigt 150 mm klinge
Sterilitet Ikke steril
Farve Rød
Produkttype Engangsspatel
Bredde (metrisk) 19 mm
Inkluderer 100 spatler
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 230 mm