Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulverspatel
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
230 mm
330 mm
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Velegnet til brug i ATEX Zone 0, 1 og 2
- Fås i 2 forskellige størrelser og en række farver
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 250 mm klinge |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Rød |
| Produkttype | Engangsspatel |
| Bredde (metrisk) | 19 mm |
| Inkluderer | 100 spatler |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 330 mm |