Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulverprøveudtager
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15819511 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15819511 100 ml Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15819511 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8240H1000
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kan bruges lige ud af posen. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangspulverprøveudtager er ideel til at tage prøver af store mængder fra pulvere eller granulat.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Skub prøveudtageren ind i produktet, og sørg for, at prøveudtageren er i lukket position
  • Drej håndtaget for at åbne åbningen
  • Efter at have forladt prøveudtageren i flere sekunder for at tillade pulver at komme ind, drej håndtaget for at lukke prøveudtageren
Tekniske data
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 1000 mm