Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulversonde
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138869 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
200 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 12752457
Brand: Sampling Systems™ 8064H500S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangspulversonde er ideel til at tage en tværsnitsprøve gennem et bulkpulver.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Skub prøveudtageren ind i produktet, drej prøveudtageren og træk den derefter ud
  • Anbring prøven i en passende beholder
  • Placer den brugte prøvetager i dens originale plastikpose og bortskaf den
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Produkttype sonde
Materiale HDPE
Tip Type Forhindrer prøven i at falde ud
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Pulverprøveudtagning
Længde (metrisk) 600 mm
Længde (metrisk) klinge 500 mm