Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulversonde
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
200 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Velegnet til brug i ATEX områder
- Skub prøveudtageren ind i produktet, drej prøveudtageren og træk den derefter ud
- Anbring prøven i en passende beholder
- Placer den brugte prøvetager i dens originale plastikpose og bortskaf den
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | sonde |
| Materiale | HDPE |
| Tip Type | Forhindrer prøven i at falde ud |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Pulverprøveudtagning |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Længde (metrisk) klinge | 500 mm |