Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulversonde
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15839451 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
200 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
15839451 200 ml Steril Pakke med 20
12752457 125 ml Steril Pakke med 20
15829451 200 ml Ikke steril Pakke med 20
15849451 125 ml Ikke steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15839451 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8064H1000S
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangspulversonde er ideel til at tage en tværsnitsprøve gennem et bulkpulver.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Skub prøveudtageren ind i produktet, drej prøveudtageren og træk den derefter ud
  • Anbring prøven i en passende beholder
  • Placer den brugte prøvetager i dens originale plastikpose og bortskaf den
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Produkttype sonde
Materiale HDPE
Tip Type Forhindrer prøven i at falde ud
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Pulverprøveudtagning
Længde (metrisk) 950 mm
Længde (metrisk) klinge 850 mm