Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulvertragt
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138876 Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15330664
Brand: Sampling Systems™ 8111H200S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af kemisk resistent, fødevaregodkendt HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangspulvertragt er ideel til overførsel og prøveudtagning af pulvere.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 200 mm
Diameter (metrisk) stilk 40 mm
Materiale HDPE
Mængde 10 Pk.