Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulvertragt
Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 250 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 40 mm |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Uddannet | No |
| Sterilitet | Steril |
| Produkttype | Filling Funnel (Powders) |