Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulvertragt
Artikelnummer. 30286534 Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 30286534
Brand: Sampling Systems™ 8111H250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af kemisk resistent, fødevaregodkendt HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangspulvertragt er ideel til overførsel og prøveudtagning af pulvere.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 250 mm
Diameter (metrisk) stilk 40 mm
Materiale HDPE
Autoklaverbar Not Autoclavable
Uddannet No
Sterilitet Ikke-steril
Produkttype Filling Funnel (Powders)