Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulverflaske
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 37
Pakke med 50
Beskrivelse
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Fås i 2 størrelser
- Pulvertæt forsegling
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flaske |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Individuelt pakket |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Diameter (metrisk) | 106 mm |
| Længde (metrisk) | 108 mm |