Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs pulverflaske
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15829571 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 37
Pakke med 50
Artikelnummer. 15829571
Brand: Sampling Systems™ 8890P250S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at opfylde kravene fra den farmaceutiske og hygiejniske industri. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Bottle er en højkvalitets, bred mundflaske, der inkluderer en skruetop.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fås i 2 størrelser
  • Pulvertæt forsegling
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Produkttype Flaske
Materiale Polypropylen
Inkluderer Individuelt pakket
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 76 mm
Længde (metrisk) 89 mm