Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Flydende engangstragt
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138878 Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
Artikelnummer. 16269421
Brand: Sampling Systems™ 8370H100S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til laboratorier, farmaceutiske miljøer, renrum og kemisk fremstilling. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsvæsketragt leveres individuelt i sække efter at være blevet støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum.
  • Konstrueret af HDPE
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Diameter (metrisk) stilk 12 mm
Sterilitet Steril
Produkttype Flydende tragt