Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Flydende engangstragt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15889741 Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
Artikelnummer. 15889741
Brand: Sampling Systems™ 8370H200
Ideel til laboratorier, farmaceutiske miljøer, renrum og kemisk fremstilling. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsvæsketragt leveres individuelt i sække efter at være blevet støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum.
  • Constructed of HDPE
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 200 mm
Diameter (metrisk) stilk 15 mm
Sterilitet Ikke-steril
Produkttype Liquid Funnel