Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Flydende engangstragt
Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
Beskrivelse
- Constructed of HDPE
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 200 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 15 mm |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Produkttype | Liquid Funnel |