Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Flydende engangstragt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15504004 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Sterilitet Pakningsstørrelse
15504004 200 mm Steril Pakke med 10
16269421 100 mm Steril -
15360044 100 mm Steril Pakke med 100
16259421 100 mm Ikke steril Pakke med 50
15879741 100 mm Ikke steril Pakke med 100
15889741 200 mm Ikke-steril Pakke med 20
30286533 250 mm Steril -
30286532 250 mm Ikke-steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15504004 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8370H200S
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Ideel til laboratorier, farmaceutiske miljøer, renrum og kemisk fremstilling. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsvæsketragt leveres individuelt i sække efter at være blevet støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum.
  • Konstrueret af HDPE
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 200 mm
Diameter (metrisk) stilk 15 mm
Sterilitet Steril
Produkttype Påfyldningstragt (væske)