Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Flydende engangstragt
Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 50
Beskrivelse
- Konstrueret af HDPE
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 12 mm |
| Sterilitet | Steril |
| Produkttype | Flydende tragt |