Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsøse
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15869441 Shop alle Sampling Systems produkter
Farve:
Blå
Hvid
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. 15869441
Brand: Sampling Systems™ 8053B50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug direkte fra posen uden behov for dyr rengøring. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsøse giver mulighed for effektiv overfladeprøvetagning af væsker.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Det støbte design i ét stykke er blevet specielt konstrueret til at gå gennem en standard lågprop
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 48 mm