Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangsøse
Shop alle Sampling Systems produkter
Farve:
Blå
Hvid
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Beskrivelse
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Det støbte design i ét stykke er blevet specielt konstrueret til at gå gennem en standard lågprop
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 48 mm |