Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangskniv
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138867 Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15561960
Brand: Sampling Systems™ 8039H100S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug direkte fra posen uden behov for dyr rengøring. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangskniven er ideel til forberedelse af prøver såvel som generel laboratoriebrug.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Sterilitet Steril
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) håndtag 100 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 160 mm