Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangskniv
Shop alle Sampling Systems produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
- Individuelt pakket
- Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
- BSE/TSE fri
- Fuld batch-sporbarhed
- Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
- Ingen krydskontaminering
- Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (metrisk) håndtag | 100 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 160 mm |