Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs Jumbo Pipette
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15468163 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
80 ml
Længde (metrisk):
450 mm
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet unitSize
15468163 80 ml 450 mm Steril Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15468163 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8051H450S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs Jumbo Pipette er både hurtig og nem at bruge og er ideel til at tage prøver fra væsker med lav viskositet.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004& Materialer, der er i overensstemmelse med EU 10/2011
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Meget synligt farvekodet håndtag
  • Tryk tommelfingeren på den blå ende af røret, indtil den er sænket til den korrekte prøvetagningsdybde
  • Løft tommelfingeren ved den nødvendige dybde, indtil niveauerne udligner
  • Tryk tommelfingeren på røret for at forsegle prøven
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Materiale HDPE
Inkluderer Individuelt pakket
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Længde (metrisk) 450 mm