Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs Jumbo Pipette
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16502180 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
225 ml
Artikelnummer. 16502180
Brand: Sampling Systems™ 8051H1100S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs Jumbo Pipette er både hurtig og nem at bruge og er ideel til at tage prøver fra væsker med lav viskositet.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004& Materialer, der er i overensstemmelse med EU 10/2011
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Meget synligt farvekodet håndtag
  • Tryk tommelfingeren på den blå ende af røret, indtil den er sænket til den korrekte prøvetagningsdybde
  • Løft tommelfingeren ved den nødvendige dybde, indtil niveauerne udligner
  • Tryk tommelfingeren på røret for at forsegle prøven
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Materiale HDPE
Inkluderer Individuelt pakket
Kapacitet (metrisk) 225 ml
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Længde (metrisk) 1100 mm