Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs kander
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138912 Shop alle Sampling Systems produkter
Mængde:
16 pr kasse
20 pr kasse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 20
Artikelnummer. 15306785
Brand: Sampling Systems™ 8049H2000S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold komfortabelt på denne kande på grund af dets afrundede håndtag. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangskander har en bred bund, hvilket gør dem meget stabile.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Inkluderer Individuelt pakket
Materiale HDPE
Mængde 16 pr kasse
Sterilitet Steril
Forsteriliseret Ja
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Højde (metrisk) 152 mm
Diameter (metrisk) 129 mm