Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs HDPE pulverlanser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11935846 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11935846 100 ml Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 11935846 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8063H500
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs HDPE-pulverlanser er ideelle til at tage en tværsnitsprøve gennem et bulkpulver.
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder
  • Skub prøveudtageren ind i produktet, drej prøveudtageren og træk den derefter ud
  • Anbring prøven i en passende beholder
  • Placer den brugte prøvetager i dens originale plastikpose og bortskaf den
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Materiale HDPE
Inkluderer 20 pr kasse
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 600 mm